Få mere at vide
Calcium, 99%, stykker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10338580 100 g Plastflaske 100g
10579253 5 g Plastflaske 5g
10226450 500 g Plastflaske 500g
10053953 2.5 kg Plastiktromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10338580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201181000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-70-2
Molekylær formel Ca
Molekylvægt (g/mol) 40.08
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC navn kalcium
SMIL [Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
Farve Grå
Navn note 99%
Smeltepunkt 845,0 °C
Kogepunkt 1484,0 °C
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Form Granulær
Lineær formel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formel vægt 40.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend kuldioxid til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.