Få mere at vide
Calcium, 99%, granulært, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053953 2.5 kg Plastiktromle 2.5kg
10579253 5 g Plastflaske 5g
10338580 100 g Plastflaske 100g
10226450 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10053953 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201180025
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-70-2
Molekylær formel Ca
Molekylvægt (g/mol) 40.08
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot, elemental, calcium, elemental, atom, kalzium, sy7q814vup, compounds, chelate, hsdb 273, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC navn calcium
SMIL [Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
Farve Grå
Navn note 99%
Smeltepunkt 845.0°C
Kogepunkt 1484.0°C
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastiktromle
Analyseprocentområde 99%
Form Granular
Lineær formel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formel vægt 40.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend kuldioxid til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.