Få mere at vide
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate, 97+%
Artikelnummer. 11345487
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345487 50 g 50g
11325487 250 g 250g
11335487 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042721.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135236-72-5 | C10H18CaO6 | 274.33 g/mol
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrathydrat er et ernæringstilskud, som repræsenterer et calciumsalt af beta-hydroxy beta-methylbutyrat (HMB). Sidstnævnte er en leucinmetabolit, der produceres i kroppen gennem oxidation af ketosyren af leucin (ketoisocaproat, KIC). Fordi leucin spiller en vigtig regulerende rolle i proteinmetabolisme og på grund af omdannelsen af leucin til KIC, har flere forskere antaget, at KIC er den aktive ingrediens, der er ansvarlig for de fleste af de gavnlige virkninger af leucin på proteinmetabolismen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135236-72-5
Molekylær formel C10H18CaO6
Molekylvægt (g/mol) 274.33
MDL nummer MFCD01318562
InChI nøgle WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium 3-hydroxy-3-methyl butyrate
PubChem CID 131847069
SMIL [Ca++].CC(C)(O)CC([O-])=O.CC(C)(O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate
Farve Hvid
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn calciumbis(3-hydroxy-3-methylbutanoat)
Formel vægt 274.33 (Anhydrous)
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver