Få mere at vide
Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31428088 100 g
31419037 25 g
31426694 5 g
31415412 1 kg
31416065 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31428088 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD136793100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate
CAS 70753-61-6
Molekylær formel C8H14CaO10
MDL nummer MFCD00077882
Mængde 100 g
SMIL O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)CO.O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)CO.[Ca+2]
Molekylvægt (g/mol) 310.27
Procent renhed 95%