Få mere at vide
Calcium 2-Oxoglutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium 2-Oxoglutarate |
| CAS | 71686-01-6 |
| Molekylær formel | C5H4O5Ca |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Calcium 2-Oxopentanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O5.Ca/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;2-oxopentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.16 |
| Formel vægt | 183.9685 |