Få mere at vide
Calcium 2-ethylhexanoat, superlederkvalitet, i 2-ethylhexansyre (3-8% Ca)
Artikelnummer. 11425190
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425190 5 g 5g
11328088 25 g 25g
11338088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036657.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-51-6
Molekylær formel C16H30CaO4
Molekylvægt (g/mol) 326.49
MDL nummer MFCD00014001
InChI nøgle LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
PubChem CID 61082
IUPAC navn calcium;2-ethylhexanoat
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium 2-ethylhexanoate
Navn note i 2-ethylhexansyre
Lugt Svag, karakteristisk
Mængde 5 g
Formel vægt 326.5
Grad Superleder
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3 to 8% Ca
Fysisk form Væske