Få mere at vide
Calcium 2-ethylhexanoate, 98%
Artikelnummer. 11413817
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413817 5 g 5g
11423817 25 g 25g
11433817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18266.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326.49 g/mol
Calcium 2-ethylhexanoat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Calcium 2-ethylhexanoate anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-51-6
Molekylær formel C16H30CaO4
Molekylvægt (g/mol) 326.49
MDL nummer MFCD00014001
InChI nøgle LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
PubChem CID 61082
IUPAC navn calcium;2-ethylhexanoat
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium 2-ethylhexanoate
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 326.5
Procent renhed 98%