Få mere at vide
Calcium 1000 ppm ionselektiv elektrodestandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11768475 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11768475 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11768475 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ISECA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 DKK
    854.26 DKK / 500ml
    Spare 110.74 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kan bruges i passende koncentrationer til at kalibrere eller kontrollere målinger, der bruger ionselektive elektroder (ISE) som sensorteknologi.
  • Ionselektiv elektrodereferencestandard, ionselektiv elektrodereferencemateriale
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Nøjagtig til± 0,5 %
  • Sikker, kompatibel med alle typer ISE-elektroder
  • Kan bruges som kalibreringsmiddel til andre teknikker
  • Kan bruges til metodevalidering eller instrumentkvalificering
  • Vandig matrix
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Oversigt Nøjagtighed ±0,5%
Emballage HDPE flaske GL45
Analyt- eller komponentnavne Calcium
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 ppm ±0,5%
Element Calcium
Mængde 500 ml