Få mere at vide
Calcitrol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310266
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310266 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310266 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10934950AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcitriol
CAS 32222-06-3
Analyt- eller komponentnavne Calcitriol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H44 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Calcitriol, (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1alpha,3beta,25-triol
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC navn (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 416.329 g/mol