Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Calcitriol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772604
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
18772604 50 μg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772604 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2551/50U
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D receptor (VDR) agonist
Active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR). Displays calcemic actions; stimulates intestinal and renal Ca2+ absorption and regulates bone Ca2+ turnover. Exhibits antitumor activity; inhibits in vivo and in vitro cell proliferation in a wide range of cells including breast, prostate, colon, skin and brain carcinomas and myeloid leukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcitriol
CAS 32222-06-3
Mængde 50 μg
Molekylær formel C27H44O3
Formel vægt 416.64
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 416.65