Få mere at vide
Calcitriol, MedChemExpress
Beskrivelse
Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcitriol |
| CAS | 32222-06-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H44O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,25-Dihydroxyvitamin D3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 110 mg/mL (264.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.64 |
| Vis mere |