Få mere at vide
Calcitriol-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431979
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16431979 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16431979 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76814
MedChemExpress Calcitriol-d6 is the deuterium labeled Calcitriol. Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol-d6 is the deuterium labeled Calcitriol. Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcitriol-d6
CAS 78782-99-7
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C27H38D6O3
Farve White
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C1/C(C[C@H](C[C@@H]1O)O)=C\C=C2CCC[C@]3(C)[C@@H]([C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)CC[C@@]/23[H]
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 422.67
Mængde 1 mg
Formel vægt 422.67
Procent renhed 99.12%