Få mere at vide
STEMCELL Technologies Calcitriol
Artikelnummer. 15941171
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15941171 1 mg 1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15941171 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72412
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D receptor activator
  • Calcitriol is synthesized from 25-hydroxy Vitamin D3, the principal circulating form of Vitamin D, via hydroxylation in the kidney
  • The main physiologic effects of calcitriol are to increase the absorption of calcium at the level of the intestinal epithelium, and to increase the mineralization of bone via the direct stimulation of osteoblasts (Portale et al.)
  • Induces differentiation of human osteoblasts, alone or in combination with TGFβ (Ingram et al.; Kassem et al.; Wergedal et al.)
  • Induces differentiation of chicken embryonic chondrocytes (Gerstenfeld et al.; Tsonis)
  • Enhances differentiation of human keratinocytes when grown in the presence of high calcium concentrations (Itin et al.)
Tekniske data
CAS 32222-06-3
Synonym 1α,25-dihydroxy vitamin D3
Mængde 1 mg
Molekylær formel C27H44O3
Renhed ≥97%