Få mere at vide
MedChemExpress Calcitonin (salmon)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.32% |
| CAS | 47931-85-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 3431.85 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (29.14 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Salmon calcitonin |