missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Calcitonin (human)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18746569
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18746569 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18746569 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6031/500U

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Endogenous calcitonin receptor agonist; inhibits bone resorption

Calcitonin (human) is an endogenous calcitonin receptor agonist. Lowers systemic blood calcium levels and inhibits bone resorption.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Renhed 0.95
CAS 21215-62-3
Indhold og opbevaring Store at −20°C
Til brug med (applikation) Endogenous calcitonin receptor agonist.
Lyofiliseret, frysetørret Yes
Molekylvægt (g/mol) 3417.87
Produkttype Peptide
Mængde 500 μg
Sekvens CGNLSTCMLGTYTQDFNKFHTFPQTAIGVGAP

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.