Få mere at vide
Calcitetrol, MedChemExpress
Beskrivelse
Calcitetrol(1(alpha), 24, 25-Trihydroxy VD3) is the hormonally active form of vitamin D with three hydroxyl groups.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcitetrol |
| CAS | 72203-93-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H44O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1α, 24, 25-Trihydroxy VD3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCC(O)C(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.64 |
| Vis mere |