Få mere at vide
Calcipotriol monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465487 5 mg
16464206 100 mg
16449446 50 mg
16442748 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10001A
MedChemExpress Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcipotriol monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 147657-22-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H42O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC\2.O
Molekylvægt (g/mol) 430.62
Formel vægt 430.62
Procent renhed 98.33%