Få mere at vide
Calcipotriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484196
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484196 100 mg
16455477 5 mg
16439436 50 mg
16432738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484196 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10001
MedChemExpress Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Calcipotriol
CAS 112965-21-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H40O3
Mængde 100 mg
Synonym MC 903 Calcipotriene
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (121.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@H](C4CC4)O)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvægt (g/mol) 412.6
Formel vægt 412.6
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.