Få mere at vide
Calciferol
Artikelnummer. 15474179
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474179 10 g 10g
15454179 1 g 1g
15464179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15474179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61610.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396,66 g/mol
Calciferol er en stærk hæmmende effekt mod blæretumorfremme af natriumsaccharin og inducerer celledifferentiering i leukæmiceller. Calciferol har også vist sig at være en hæmmer af DNA-polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciferol er en stærk hæmmende effekt mod blæretumorfremme af natriumsaccharin og inducerer celledifferentiering i leukæmiceller. Calciferol har også vist sig at være en hæmmer af DNA-polymerase.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, vand, methanol, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-14-6
Molekylær formel C28H44O
Molekylvægt (g/mol) 396.66
MDL nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI nøgle MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC navn (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidenolcyclohexan-4-methylidenolhexan
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calciferol
Smeltepunkt 114 °C til 118 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, vand, methanol, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 396.65
Fysisk form Pulver