Få mere at vide
Calciferol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Calciferol har en stærk hæmmende effekt mod fremme af blæretumorer via natriumsaccharin og inducerer celledifferentiering i leukæmiceller. Calciferol har også vist sig at hæmme DNA-polymerase. Calciferol med calcium bruges til at behandle eller forebygge knogletab (osteoporose). Calciferol bruges også sammen med andre lægemidler til at behandle lave niveauer af calcium eller fosfat forårsaget af visse lidelser (såsom hypoparathyroidisme, pseudohypoparathyroidisme, familiær hypofosfatæmi). Det bruges ofte ved nyresygdom for at holde calciumniveauerne normale og muliggøre normal knoglevækst.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløseligt i ethanol (80 mg/ml ved 25 °C), vand (< 1 mg/ml ved 25 °C), methanol, DMF (∼ 20 mg/ml) og DMSO (20 mg/ml ved 25°°C).
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calciferol |
| Smeltepunkt | 118 °C til 119 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1916682 |
| Merck Index | 14,10018 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol (80 mg/ml ved 25 °C), vand (<1 mg/ml ved 25 °C), methanol, DMF (∽20 mg/ml) og DMSO (20 mg/ml ved 25 °C). |
| Optisk rotation | +110° (c=1,5 i ethanol) |
| Formel vægt | 396.66 |
| Vis mere |