Få mere at vide
Calciferol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424589 1 g 1g
15434589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62163.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Calciferol har en stærk hæmmende virkning mod blæretumorfremme af natriumsaccharin og inducerer celledifferentiering i leukæmiceller. Calciferol har også vist sig at være en hæmmer af DNA-polymerase. Calciferol med calcium bruges til at behandle eller forebygge knogletab (osteoporose). Calciferol bruges også sammen med andre lægemidler til behandling af lave niveauer af calcium eller fosfat forårsaget af visse lidelser (såsom hypoparathyroidisme, pseudohypoparathyroidisme, familiær hypophosphatæmi). Det bruges ofte ved nyresygdom for at holde calciumniveauet normalt og tillade normal knoglevækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i ethanol (80 mg/ml ved 25 °C), vand (< 1 mg/ml ved 25 °C), methanol, DMF (∼ 20 mg/ml) og DMSO (20 mg/ml ved 25°°C).
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-14-6
Molekylær formel C28H44O
Molekylvægt (g/mol) 396.66
MDL nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI nøgle MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC navn (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidenolcyclohexan-4-methylidenolhexan
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calciferol
Smeltepunkt 118°C to 119°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (80mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),methanol,DMF (∽20mg/ml),and DMSO (20mg/ml at 25°C).
Optisk rotation +110° (c=1.5 in Ethanol)
Formel vægt 396.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver