Få mere at vide
Calcifediol, TRC
Artikelnummer. 18073450
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073450 5 mg
18040070 1 mg
18062750 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1257005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19356-17-3
Molekylær formel C27 H44 O2
Molekylvægt (g/mol) 400.64
Synonym 1H-Indene-1-pentanol, 4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-α,α,ε,7a-tetramethyl-, (εR,1R,3aS,4E,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, (3β,5Z,7E)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3β,25-diol (8CI), (εR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-Hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-α,α,ε,7a-tetramethyl-1H-indene-1-pentanol, 25-HCC, 25-Hydroxycholecalciferol, 25-Hydroxyl-vitamin D3, 25-Hydroxyvitamin D, 25-Hydroxyvitamin D3, 5,6-cis-25-Hydroxyvitamin D3, Calcidiol, Calcifediol, Calderol, Cholecalciferol, 25-hydroxy-, Dedrogyl, Didrogyl, Hidroferol, Hy-D, Ro 8-8892, Rovimix Hy-D, U 32070E
IUPAC navn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMIL C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 25-Hydroxyvitamin D3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Formel vægt 400.3341
Procent renhed >95%