Få mere at vide
Calcifediol Monohydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Calcifediol Monohydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcifediol Monohydrate |
| CAS | 63283-36-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcifediol Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C27 H44 O2 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Calcifediol, Vitamin D3 25-hydroxy monohydrate, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, monohydrate, (3beta,5Z,7E)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24-,25+,27-;/m1./s1 |
| SMIL | O.C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol;hydrate |
| Vis mere |