Få mere at vide
Calcifediol-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471339 1 mg -
16468347 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13332
MedChemExpress Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcifediol-d6
CAS 78782-98-6
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C27H38D6O2
Farve White
SMIL O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 406.67
Mængde 1 mg
Formel vægt 406.67
Procent renhed 98.0%