Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein Violet 450 AM Viability Dye
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
- Molekylvægt: 600g/mol
- Maksimal excitation: 408nm
- Spidsemission: 450nm
- Rekonstituer i nyåbnet DMSO af høj kvalitet
- Efter rekonstituering opbevares kl− °20 C med tørremiddel og brug inden for kort tid. Undgå fryse-optøning
- For fluorescensmikroskopi, detekter ved hjælp af de passende filtersæt
- Til flowcytometrisk analyse, exciter med den violette laserlinje (405nm) og detekter ved hjælp af filtre til Pacific Blue™/eFluor™ 450 (450/50)
- Co-farvning med Annexin V eller 7-AAD anbefales for at tillade den største opløsning mellem levende og døde/apoptotiske celler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Violet |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Farve |
| Emission | ⁄408 450 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 1 mg |