Få mere at vide
MedChemExpress Calcein tetraethyl ester
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (34.03 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 734.75 g/mol |
| CAS | 1170856-93-5 |
| Synonym | Fluorexon tetraethyl ester |