Få mere at vide
Calcein, Reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400952 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11400952 1 g
11410952 5 g
11420952 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400952 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219508701
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-15-0
Molekylær formel C30H26N2O13
Molekylvægt (g/mol) 622.539
MDL nummer MFCD00005049
InChI nøgle DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fluorescein-methyleneiminodiacetic acid, Fluorexon
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC navn 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcein
Formel vægt 622.5
Grad Forskning
Farve Orange
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver