Få mere at vide
Calcein, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444622 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444622 1 g -
11454622 5 g -
11464622 10 g 10g
11474622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11444622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219016701
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-15-0
Molekylær formel C30H26N2O13
Molekylvægt (g/mol) 622.539
InChI nøgle DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fluorexon, Calcein W
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC navn 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcein
Navn note Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Formel vægt 622.5
Farve Orange
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver