Få mere at vide
MedChemExpress Calcein Blue
Artikelnummer. 16402806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16402806 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 16402806 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101887
MedChemExpress Calcein Blue, a membrane-impermeant fluorescent dye, is a coumarin derivative that contains an iminodiacetic acid structure. Calcein Blue is also a metallofluorochromic indicator.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 6 mg/mL (18.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 1 mg/mL (3.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Molekylvægt (g/mol) 321.28 g/mol
CAS 54375-47-2