Description
MW 994,9 Da, renhed >96%. Cellepermeant probe bruges til at bestemme cellens levedygtighed i de fleste eukaryote celler. I levende celler omdannes den ikke-fluorescerende calcein AM til en grøn-fluorescerende calcein efter acetoxymethylesterhydrolyse ved intracellulære esteraser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifications
Specifications
| Mængde | 50μ g |
| Regulatorisk status | RUO |