Få mere at vide
MedChemExpress Calcein
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.63 mM) ∣ 0.1 M NaOH : 10 mg/mL (16.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 622.53 g/mol |
| CAS | 1461-15-0 |
| Synonym | Fluorexon |