Få mere at vide
Fisherbrand™ Ionselektiv elektrode
Artikelnummer. 11735648 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Parameter:
Calcium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Parameter Pakningsstørrelse
11735648 Calcium Hver
1 options
Artikelnummer. 11735648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 DKK
    2415.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 1519.73 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ionselektiv kombination pH-elektrode med en reproducerbarhed bedre end 2%.
  • Reproducerbarhed bedre end 2 %
  • Udskiftelig membran
  • S7-kompatibel per-head-forbindelse
  • Alle pH/mV-målere eller ionometre
  • pH-kombination gamma 3 til 10
Tekniske data
pH-område 3 til 10
Til brug med (udstyr) pH/mV-målere, ionometre
Type Ionselektiv pH-elektrode
Parameter Calcium