Få mere at vide
IKA™ CAL-O-50 siliciumolie
Artikelnummer. 16208591 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Produkttype:
Standard siliciumolie
Artikelnummer. Produkttype
16208591 Standard siliciumolie
1 options
Artikelnummer. 16208591 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025000399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1186.58 DKK / 500ml
    Spare 58.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Certificeret standard siliciumolie designet til at give dig mulighed for at kontrollere målenøjagtigheden af din ROTAVISC.
  • Inkluderer certifikat
  • Til brug med en række ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard siliciumolie
Viskositetsområde 50 cSt Dynamisk
Oversigt Gyldighedsperiode: 12 måneder
Temperaturområde (metrisk) 25 °C
Volumen (metrisk) 500 mL