Description
- Inkluderer certifikat
- Til brug med en række ROTAVISC-modeller
Specifications
Specifications
| Produkttype | Standard siliciumolie |
| Viskositetsområde | 5 cSt Dynamisk |
| Oversigt | Gyldighedsperiode: 12 måneder |
| Temperaturområde (metrisk) | 25 °C |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |