Få mere at vide
IKA™ CAL-O-100000 Siliciumolie
Artikelnummer. 16298591 Shop alle IKA produkter
Produkttype:
Standard siliciumolie
Artikelnummer. 16298591
Brand: IKA™ 0025000469
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret standard siliciumolie designet til at give dig mulighed for at kontrollere målenøjagtigheden af din ROTAVISC.
  • Inkluderer certifikat
  • Til brug med en række ROTAVISC-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard siliciumolie
Viskositetsområde 100.000 cSt Dynamisk
Oversigt Gyldighedsperiode: 12 måneder
Temperaturområde (metrisk) 25 °C
Volumen (metrisk) 500 mL