Beskrivelse
- Inkluderer certifikat
- Til brug med en række ROTAVISC-modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard siliciumolie |
| Viskositetsområde | 10 cSt Dynamisk |
| Oversigt | Gyldighedsperiode: 12 måneder |
| Temperaturområde (metrisk) | 25 °C |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |