Få mere at vide
CAL-130 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
CAL-130 is a PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50s of 1.3 and 6.1 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CAL-130 Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1431697-78-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H23ClN8O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C([C@H](C)NC3=C4N=CNC4=NC(N)=N3)=NC5=C1C(C)=CC=C5.[H]Cl |
| Vis mere |