Få mere at vide
Caftaric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458948
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458948 10 mg
16481378 5 mg
16424817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0321
MedChemExpress Caftaric acid is a natural product.
Caftaric acid is a natural product.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caftaric acid
CAS 67879-58-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12O9
Mængde 10 mg
Synonym trans-Caftaric acid
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (160.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](OC(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)=O)[C@@H](O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 312.23
Formel vægt 312.23
Procent renhed 99.04%
Grad Research
Fysisk form Solid