Få mere at vide
Caframo™ Clamp for Overhead Stirrer
Diameter (metrisk):
15 to 30 mm
Beskrivelse
Kræver
Overhead stirrers: BDC1850, BDC3030 or BDC6015 (A110 stand) or BDC2002 or BDC2010 (A210 stand).
- Cast zinc-aluminum alloy coated with a chemical resistant epoxy paint
- Clamps Overhead Stirrer to Stand
- Includes place to hold chuck key
- Weight: 640 g (1.5 lb.)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0.5625 to 1.1875 in. |
| Diameter (metrisk) | 15 to 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Type | Klemme |
| Vægt (metrisk) | 640 g |
| Materiale | Støbt zink, aluminium |
| Vægt (engelsk) | 1.5 lb. |