Learn More
Caframo™ Chuck sæt
Description
- Brugt med Caframo Højt drejningsmoment og kompakte omrørere
- Inkluderer 2,5 mm sekskantværktøj til fjernelse fra omrørerens udgangsaksel til rengøring eller udskiftning
- Mulighed for gennemaksel muliggør nem justering af pumpehjulshøjden
- Kompatibel med Caframo patronbeskyttere CG1
- Accepterer aksler op til 10 mm (3/8 in.) diameter
- 420 rustfrit stål
- Høj styrke og høj slidstyrke
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Caframo™ Overhead omrørere |
| Inkluderer | Gennem skaft |
| Type | Chuck Key |
| Vægt (metrisk) | 280 g |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (engelsk) | 0.6 lb. |