Få mere at vide
Caframo™ Petite overliggende omrører
Artikelnummer. 11925506
Skift visning
Hastighed:
50 til 2500 o/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
11925506 50 til 2500 o/min Hver
1 options
Artikelnummer. 11925506 Leverandør Caframo™ Leverandørnr. BDC250U1
Petite overliggende omrører til volumener op til 2 l, vandlignende viskositeter og hastigheder på 50-2500 o/min. Stor kraft i den mindste pakke på markedet. Pålidelig, vedligeholdelsesfri og ideel til kontinuerlig brug.
  • Utrolig kompakt fodaftryk på 50 mm x 100 mm
  • Understøtter volumener på op til 2 l
  • Hastigheder på 2500 o/min
  • Funktioner AutoStart
  • Inkluderer: overliggende omrørermotor, integreret klemme, spændetang i rustfrit stål, ekstern strømforsyning, jordet strømkabel, stativ, aksiale og radiale blandeblade, blandeaksel, manual på fire sprog (engelsk, fransk, spansk og tysk) og tre års garanti
Certificeringer
UL og CSA
garanti
3 år
Tekniske data
Hastighed 50 til 2500 o/min
Volumen 2 L
Vise LCD
Spænding 120/240 V
Diameter (engelsk) Skaft 0,24 tommer
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 12.9 cm
Længde (engelsk) 6,2 tommer.
Længde (metrisk) 15.7 cm
Strømindstilling 7 w (1/100 hp)
Stiktype EU/Storbritannien
Inkluderer Integreret klemme, spændetang, blandeaksel, aksiale og radiale blandeklinger, stativ, strømforsyning, universaladapter og trykt brugervejledning.
Materiale Hus: Kemikaliebestandigt nylon
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Moment 10 Ncm
Type Petite Stirrer
Viskositet Vandlignende
Vægt (metrisk) Strømforsyning: 0,105 kg, Omrører: 0,367 kg