Få mere at vide
Caframo™ Sikkerhedsstativ til overliggende omrørere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-167343
Type:
Safety Lab Stand
Safety Lab Stand Base
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12987096
Brand: Caframo™ A110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bred base og H-konfiguration Safety Stand giver overlegen stabilitet ved omrøring af viskøse materialer. Til brug med Caframo™ Overhead-omrørere med højt drejningsmoment og let drejningsmoment.
  • Sikkerhedsstativ til overhead-omrørere med højt drejningsmoment og let drejningsmoment
  • Støbt zink-aluminiumslegering belagt H-bund med kemikaliebestandig epoxymaling
  • Inkluderer unbraconøgle
  • To niveaujusteringsknapper
Tekniske data
Dybde (engelsk) 17 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 9,5 tommer
Dybde (metrisk) 43 cm
Dybde (metrisk) interiør 24 cm
Diameter (engelsk) Skaft 1 tomme
Diameter (metrisk) aksel 25 mm
Til brug med (udstyr) Overhead omrører
Inkluderer Stang, stativ og unbrakonøgle
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 711 mm
Type Safety Lab Stand
Bredde (engelsk) 16.375 tommer.
Bredde (metrisk) 416 mm
Vægt (metrisk) 5 kg
Dimensioner (L x B x H) 430 x 416 x 711 mm (16,4 x 16,9 x 28 tommer)
Belægning Kemikaliebestandig epoxymaling
Materiale Støbt zink, aluminium
Vægt (engelsk) 11 lb.