Få mere at vide
Caframo™ Sikkerhedsstativ til overliggende omrørere
Type:
Safety Lab Stand
Safety Lab Stand Base
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikkerhedsstativ til overhead-omrørere med højt drejningsmoment og let drejningsmoment
- Støbt zink-aluminiumslegering belagt H-bund med kemikaliebestandig epoxymaling
- Inkluderer unbraconøgle
- To niveaujusteringsknapper
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 17 tommer |
| Dybde (engelsk) Interiør | 9,5 tommer |
| Dybde (metrisk) | 43 cm |
| Dybde (metrisk) interiør | 24 cm |
| Diameter (engelsk) Skaft | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) aksel | 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Inkluderer | Stang, stativ og unbrakonøgle |
| Længde (engelsk) | 28 tommer |
| Længde (metrisk) | 711 mm |
| Vis mere |