Få mere at vide
Caframo™ Kompakt stativ til overhead-omrørere
Længde (metrisk):
610 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompakt stativ A210 til overhead-omrørere med højt drejningsmoment og let drejningsmoment
- Unikt offset design centrerer pumpehjulet i karret
- Støbt zink-aluminiumslegering belagt bund med en kemikaliebestandig epoxymaling
- 610 mm massiv rustfri stålstang
- unbraconøgle
- 2,6 kg (5,7 lb.)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,625 tommer |
| Diameter (metrisk) aksel | 16 mm |
| Dimensioner (L x B) | 301,3 x 240 mm (11,875 x 9,5 tommer) |
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Inkluderer | Stang, stativ og unbrakonøgle |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Længde (metrisk) | 610 mm |
| Model- | A210 |
| Type | Kompakt stativ |
| Bredde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Vis mere |