Få mere at vide
Caframo™ Impeller med krydset blade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12917106
Længde (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12917106
Brand: Caframo™ A130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Crossed Blade Impeller med aksel til brug med Caframo™ og Fisherbrand™ Overhead omrørere. Radial flow med høje vortexegenskaber.
  • Bladdiameter: 50 mm
  • Skaftlængde: 400 mm
  • Svejset til aksel
  • Meget høj forskydning med høje vortex-egenskaber
  • Vil vortex 5 liter vand ved 900 rpm
  • Vægt 128 g (0,3 lb.)
Tekniske data
Diameter (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) Skaft 0,3125 tommer.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Til brug med (udstyr) Caframo™ Overhead omrører
Til brug med (applikation) Høj hastighed, lav viskositetsblanding, aksialt flowmønster
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Type Impeller med krydset blade
Vægt (metrisk) 128 g
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (316L)
Vægt (engelsk) 0.3 lb.