Få mere at vide
Caframo™ Ankerpagaj
Diameter (metrisk):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Dimensioner (L x B x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 tommer)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 tommer)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 tommer)
914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 tommer)
Förpackningsstorlek
Hver
Description
- Elektropoleret rustfrit stål 316L
- Svejset til aksel
- Høj forskydning ved kanter, kan bruges tæt på karvæggen
- Nogle gange omtalt som 'sweep' padler
- Lav hastighed, blanding med høj viskositet, Tangentielt strømningsmønster
- Ankerpaddle U510: Brug kun med Caframo™ Ultra Torque BDC1850 overhead omrører
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) | 5 tommer |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) | 127 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 9.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Caframo™ Overhead omrører |
| Til brug med (applikation) | Lav hastighed, høj viskositetsblanding, Tangentialt flowmønster |
| Model- | U055 |
| Type | Ankerhjul |
| Vægt (metrisk) | 300 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 tommer) |
| Show More |