Få mere at vide
Koffeinmonohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11338809 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11338809 1 kg
11328809 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338809 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210119491
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-08-2
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00005758
InChI nøgle RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC navn 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine monohydrate
Farve Hvid
Tæthed 1.23g/mL
Analyseprocentområde >99%
Mængde 1 kg
Formel vægt 212.2
Fysisk form Pulver