Få mere at vide
Koffein, Mikromol™
Artikelnummer. 17910806
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17910806 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17910806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0494.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Koffein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
CAS 58-08-2
Analyt- eller komponentnavne Caffeine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 N4 O2
Synonym Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. A (EP), Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine, Dimenhydrinate Impurity C, Pentoxifylline Impurity F, Theophylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC navn 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 194.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 194,0804 g/mol