Få mere at vide
Koffein, Lipomed
Artikelnummer. 30459380
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459380 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30459380 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCAF131FB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Koffein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine
CAS 58-08-2
Analyt- eller komponentnavne Caffeine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 N4 O2
Synonym Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC navn 1,3,7-trimethylpurin-2,6-dion
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 194.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 194,0804 g/mol