Få mere at vide
Caffeine-d3 (7-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeine-d3 (7-methyl-d3) |
| CAS | 26351-04-2 |
| Molekylær formel | C8 D3 H7 N4 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])n1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethyl-7-(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.209 |
| Formel vægt | 197.0992 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |